Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-12AB Protein
Código de producto. p-7151989
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15915669 2 μg 2 microgramos
15995659 10 μg 10 microgramos
15985659 100 μg 100 microgramos
15925669 500 μg 500 microgramos
15905669 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15915669 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP52042ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_001290173.1
ID de gen (Entrez) 16160
Nombre IL-12AB Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL12
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 20 ng/mL in the Mouse primary T cell induced expression of CD25 assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^4 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Human (HEK293)
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia p35:MRVIPV SGPARCLSQS RNLLKTTDDM VKTAREKLKH YSCTAEDIDH EDITRDQTST LKTCLPLELH KNESCLATRE TSSTTRGSCL PPQKTSLMMT LCLGSIYEDL KMYQTEFQAI NAALQNHNHQ QIILDKGMLV AIDELMQSLN HNGETLRQKP PVGEADPYRV KMKLCILLHA FSTRVVTINR VMGYLSSA p40:MWELEKDV YVVEVDWTPD APGETVNLTC DTPEEDDITW TSDQRHGVIG SGKTLTITVK EFLDAGQYTC HKGGETLSHS HLLLHKKENG IWSTEILKNF KNKTFLKCEA PNYSGRFTCS WLVQRNMDLK FNIKSSSSSP DSRAVTCGMA SLSAEKVTLD QRDYEKYSVS CQEDVTCPTA EETLPIELAL EARQQNKYEN YSTSFFIRDI IKPDPPKNLQ MKPLKNSQVE VSWEYPDSWS TPHSYFSLKF FVRIQRKKEK MKETEEGCNQ KGAFLVEKTS TEVQCKGGNV CVQAQDRYYN SSCSKWACVP CRVRS
Tampón 10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.