Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-1 beta / IL1B Protein
Código de producto. p-7155509
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16007031
Marca: enQuireBio™ QP8893ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL-1 beta / IL1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_032387.1
ID de gen (Entrez) 16176
Nombre IL-1 beta / IL1B Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL1B
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia PIRQLHYRLR DEQQKSLVLS DPYELKALHL NGQNINQQVI FSMSFVQGEP SNDKIPVALG LKGKNLYLSC VMKDGTPTLQ LESVDPKQYP KKKMEKRFVF NKIEVKSKVE FESAEFPNWY ISTSQAEHKP VFLGNNSGQD IIDFTMESVS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.