Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-1 beta / IL1B Protein
Código de producto. 16097021
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16097021 100 μg 100 microgramos
16007031 10 μg 10 microgramos
16047031 50 μg 50 microgramos
16027031 200 μg 200 microgramos
16037031 500 μg 500 microgramos
16017031 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16097021
Marca: enQuireBio™ QP8893ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL-1 beta / IL1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_032387.1
ID de gen (Entrez) 16176
Nombre IL-1 beta / IL1B Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL1B
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia PIRQLHYRLR DEQQKSLVLS DPYELKALHL NGQNINQQVI FSMSFVQGEP SNDKIPVALG LKGKNLYLSC VMKDGTPTLQ LESVDPKQYP KKKMEKRFVF NKIEVKSKVE FESAEFPNWY ISTSQAEHKP VFLGNNSGQD IIDFTMESVS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.