Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNG / Interferon Gamma Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_032363.1 |
| ID de gen (Entrez) | 15978 |
| Nombre | IFNG / Interferon Gamma Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | IFNG |
| Actividad biológica | Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on L929 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^7 units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |