Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNAR1 Protein
Código de producto. 15940219
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15940219
Marca: enQuireBio™ QP123762ug
A cDNA sequence encoding the IFNAR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 15975
Nombre IFNAR1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Ifnar1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia ENLKPPENID VYIIDDNYTL KWSSHGESMG SVTFSAEYRT KDEAKWLKVP ECQHTTTTKC EFSLLDTNVY IKTQFRVRAE EGNSTSSWNE VDPFIPFYTA HMSPPEVRLE AEDKAILVHI SPPGQDGNMW ALEKPSFSYT IRIWQKSSSD KKTINSTYYV EKIPELLPET TYCLEVKAIH PSLKKHSNYS TVQCISTTVA NKMPVPGNLQ VDAQGKSYVL KWDYIASADV LFRAQWLPGY SKSSSGSRSD KWKPIPTCAN VQTTHCVFSQ DTVYTGTFFL HVQASEGNHT SFWSEEKFID SQKHILPPPP VITVTAMSDT LLVYVNCQDS TCDGLNYEII FWENTSNTKI SMEKDGPEFT LKNLQPLTVY CVQARVLFRA LLNKTSNFSE KLCEKTRPGS FSTLEHHHHH H
Tampón IFNAR1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.