Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse HSP70 / HSPA1A Protein
Código de producto. p-7152880
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16041410 10 μg 10 microgramos
16081410 50 μg 50 microgramos
16031410 100 μg 100 microgramos
16061410 200 μg 200 microgramos
16071410 500 μg 500 microgramos
16051410 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16041410
Marca: enQuireBio™ QP6185ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) HSP70 / HSPA1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_034608.2
ID de gen (Entrez) 15511
Nombre HSP70 / HSPA1A Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Hspa1b
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AKNTAIGIDL GTTYSCVGVF QHGKVEIIAN DQGNRTTPSY VAFTDTERLI GDAAKNQVAL NPQNTVFDAK RLIGRKFGDA VVQSDMKHWP FQVVNDGDKP KVQVNYKGES RSFFPEEISS MVLTKMKEIA EAYLGHPVTN AVITVPAYFN DSQRQATKDA GVIAGLNVLR IINEPTAAAI AYGLDRTGKG ERNVLIFDLG GGTFDVSILT IDDGIFEVKA TAGDTHLGGE DFDNRLVSHF VEEFKRKHKK DISQNKRAVR RLRTACERAK RTLSSSTQAS LEIDSLFEGI DFYTSITRAR FEELCSDLFR GTLEPVEKAL RDAKMDKAQI HDLVLVGGST RIPKVQKLLQ DFFNGRDLNK SINPDEAVAY GAAVQAAILM GDKSENVQDL LLLDVAPLSL GLETAGGVMT ALIKRNSTIP TKQTQTFTTY SDNQPGVLIQ VYEGERAMTR DNNLLGRFEL SGIPPAPRGV PQIEVTFDID ANGILNVTAT DKSTGKANKI TITNDKGRLS KEEIERMVQE AERYKAEDEV QRDRVAAKNA LESYAFNMKS AVEDEGLKGK LSEADKKKVL DKCQEVISWL DSNTLADKEE FVHKREELER VCSPIISGLY QGAGAPGAGG FGAQAPPKGA SGSGPTIEEV D
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.