Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Histone H3-like centromeric protein 1
Código de producto. 16017551
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16017551 100 μg 100 microgramos
16027551 10 μg 10 microgramos
16067551 50 μg 50 microgramos
16047551 200 μg 200 microgramos
16057551 500 μg 500 microgramos
16037551 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16017551
Marca: enQuireBio™ QP9060ye100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Histone H3-like centromeric protein A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001289058.1
ID de gen (Entrez) 12615
Nombre Histone H3-like centromeric protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Cenpa
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGPRRKPQTP RRRPSSPAPG PSRQSSSVGS QTLRRRQKFM WLKEIKTLQK STDLLFRKKP FSMVVREICE KFSRGVDFWW QAQALLALQE AAEAFLIHLF EDAYLLSLHA GRVTLFPKDI QLTRRIRGFE GGLP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.