Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse HAPLN1 Protein
Código de producto. 16007761
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16007761 100 μg 100 microgramos
16017761 20 μg 20 microgramos
16027761 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16007761 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9171ma100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) HAPLN1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_038528.3
ID de gen (Entrez) 12950
Nombre HAPLN1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Hapln1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Mammal
Etiqueta de proteína His
Secuencia ISVCWADHHL SDSYTPPDQD RVIHIQAENG PRLLVEAEQA KVFSHRGGNV TLPCKFYRDP TAFGSGIHKI RIKWTKLTSD YLREVDVFVS MGYHKKTYGG YQGRVFLKGG SDNDASLVIT DLTLEDYGRY KCEVIEGLED DTAVVALELQ GVVFPYFPRL GRYNLNFHEA RQACLDQDAV IASFDQLYDA WRGGLDWCNA GWLSDGSVQY PITKPREPCG GQNTVPGVRN YGFWDKDKSR YDVFCFTSNF NGRFYYLIHP TKLTYDEAVQ ACLNDGAQIA KVGQIFAAWK LLGYDRCDAG WLADGSVRYP ISRPRRRCSP TEAAVRFVGF PDKKHKLYGV YCFRAYN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.