Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein
Código de producto. 16002451
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16002451 100 μg 100 microgramos
16012451 10 μg 10 microgramos
16052451 50 μg 50 microgramos
16032451 200 μg 200 microgramos
16042451 500 μg 500 microgramos
16022451 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16002451
Marca: enQuireBio™ QP8063ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Group XIIA secretory phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_075685.2
ID de gen (Entrez) 66350
Nombre Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PLA2G12A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QEQDQTTDWR ATLKTIRNGI HKIDTYLNAA LDLLGGEDGL CQYKCSDGSK PVPRYGYKPS PPNGCGSPLF GVHLNIGIPS LTKCCNQHDR CYETCGKSKN DCDEEFQYCL SKICRDVQKT LGLSQNVQAC ETTVELLFDS VIHLGCKPYL DSQRAACWCR YEEKTDL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.