Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GRK2 / ADRBK1 Protein
Código de producto. 16042161
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16042161 1 mg 1 miligramo
16032161 10 μg 10 microgramos
16072161 50 μg 50 microgramos
16022161 100 μg 100 microgramos
16052161 200 μg 200 microgramos
16062161 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16042161
Marca: enQuireBio™ QP8014ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GRK2 / ADRBK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001277747.1
ID de gen (Entrez) 110355
Nombre GRK2 / ADRBK1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Adrbk1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MADLEAVLAD VSYLMAMEKS KATPAARASK KILLPEPSIR SVMQKYLEDR GEVTFEKIFS QKLGYLLFRD FCLNHLEEAK PLVEFYEEIK KYEKLETEEE RVVRSREIFD SYIMKELLAC SHPFSKNATE HVQGHLVKKQ VPPDLFQPYI EEICQNLRGD VFQKFIESDK FTRFCQWKNV ELNIHLTMND FSVHRIIGRG GFGEVYGCRK ADTGKMYAMK CLDKKRIKMK QGETLALNER IMLSLVSTGD CPFIVCMSYA FHTPDKLSFI LDLMNGGDLH YHLSQHGVFS EADMRFYAAE IILGLEHMHN RFVVYRDLKP ANILLDEHGH VRISDLGLAC DFSKKRPHAS VGTHGYMAPE VLQKGVAYDS SADWFSLGCM LFKLLRGHSP FRQHKTKDKH EIDRMTLTMA VELPDSFSPE LRSLLEGLLQ RDVNRRLGCL GRGAQEVKES PFFRSLDWQM VFLQKYPPPL IPPRGEVNAA DAFDIGSFDE EDTKGIKLLD SDQELYRNFP LTISERWQQE VAETVFDTIN AETDRLEARK KAKNKQLGHE EDYALGKDCI VHGYMSKMGN PFLTQWQRRY FYLFPNRLEW RGEGEAPQSL LTMEEIQSVE ETQIKERKCL LLKIRGGKQF VLQCDSDPEL VQWKKELRDA YREAQQLVQR VPKMKNKPRS PVVELSKVPL IQRGSANGL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.