missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse GM-CSF Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
Descripción
The Recombinant Mouse GM-CSF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse GM-CSF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 12981 |
| Peso molecular | 14.3 kDa |
| Nombre | GM-CSF |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | E. coli-derived mouse GM-CSF protein Ala18-Lys141,with an N-terminal Met |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Alias de gen | colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, CSF2, CSF-2, GMCSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, Molgramostim, molgramostin, sargramostim |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido