Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
Código de producto. 16004230
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 16004230
Marca: enQuireBio™ QP6567ma20ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glutaminyl cyclase / QPCT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001303658.1
ID de gen (Entrez) 70536
Nombre Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen QPCT
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Mammal
Etiqueta de proteína His
Secuencia AWTQEKNHHQ PAHLNSSSLQ QVAEGTSISE MWQNDLRPLL IERYPGSPGS YSARQHIMQR IQRLQAEWVV EVDTFLSRTP YGYRSFSNII STLNPEAKRH LVLACHYDSK YFPRWDSRVF VGATDSAVPC AMMLELARAL DKKLHSLKDV SGSKPDLSLR LIFFDGEEAF HHWSPQDSLY GSRHLAQKMA SSPHPPGSRG TNQLDGMDLL VLLDLIGAAN PTFPNFFPKT TRWFNRLQAI EKELYELGLL KDHSLERKYF QNFGYGNIIQ DDHIPFLRKG VPVLHLIASP FPEVWHTMDD NEENLHASTI DNLNKIIQVF VLEYLHL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.