Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glucagon receptor Protein
Código de producto. 15929779
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15929779 100 μg 100 microgramos
15939779 10 μg 10 microgramos
15979779 50 μg 50 microgramos
15959779 200 μg 200 microgramos
15969779 500 μg 500 microgramos
15949779 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15929779 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6073ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glucagon receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_032127.2
ID de gen (Entrez) 14527
Nombre Glucagon receptor Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Gcgr
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AQVMDFLFEK WKLYSDQCHH NLSLLPPPTE LVCNRTFDKY SCWPDTPPNT TANISCPWYL PWYHKVQHRL VFKRCGPDGQ WVRGPRGQPW RNASQCQLDD EEIEVQKGVA KMYSSQQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.