missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse GASP-1/WFIKKN2 Protein

Código de producto. 18107130
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18107130

Marca: R&D Systems™ 9956GS025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Mouse GASP-1/WFIKKN2 Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse GASP-1/WFIKKN2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q7TQN3
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
ID de gen (Entrez) 124857
Peso molecular 61 kDa
Cantidad 25 μg
Fuente Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse GASP-1/WFIKKN2 protein Met1-Gln571, With a C-Terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento 12 months from date of receipt, ≤ -20°C as supplied; 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Conjugado Unconjugated
Reactividad cruzada GASP-1/WFIKKN2
Especie Mouse
Reconstitución Reconstitute at 250 μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado