Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Gas6 Protein
Código de producto. 18197830
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18197830 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18371328 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18197830
Marca: R&D Systems™ 986GS025
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Binding Activity
The Recombinant Mouse Gas6 Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse Gas6 Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 14456
Peso molecular 62 kDa
Nombre Gas6
Cantidad 25 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse Gas6 protein Asp115-Pro673,with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.