missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse G-CSF Protein
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en ácido cítrico y Tween™ 20 con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en ácido cítrico y y Tween™ 20 con trehalosa.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
Descripción
The Recombinant Mouse G-CSF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse G-CSF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en ácido cítrico y y Tween™ 20 con trehalosa. |
| ID de gen (Entrez) | 12985 |
| Peso molecular | 19 kDa |
| Nombre | G-CSF |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | E. coli-derived mouse G-CSF protein Val31-Ala208,with an N-terminal Met |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Grado de pureza o calidad | 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido