Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FLT3L / Flt3 ligand Protein
Código de producto. 15936059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
15936059 2 μg 2 microgramos
15916059 10 μg 10 microgramos
15906059 100 μg 100 microgramos
15946059 500 μg 500 microgramos
15926059 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15936059
Marca: enQuireBio™ QP54052ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_038548.3
ID de gen (Entrez) 14256
Nombre FLT3L / Flt3 ligand Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen Flt3l
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the OCI-AML5 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MTPDCYFSHS PISSNFKVKF RELTDHLLKD YPVTVAVNLQ DEKHCKALWS LFLAQRWIEQ LKTVAGSKMQ TLLEDVNTEI HFVTSCTFQP LPECLRFVQT NISHLLKDTC TQLLALKPCI GKACQNFSRC LEVQCQPDSS TLLPPRSPIA LEATELPEPR PRQ
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.