Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FLT3L / Flt3 ligand Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_038548.3 |
| ID de gen (Entrez) | 14256 |
| Nombre | FLT3L / Flt3 ligand Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | Flt3l |
| Actividad biológica | Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the OCI-AML5 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |