Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fibroblast growth factor 15 Protein
Código de producto. 16088930
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16088930 100 μg 100 microgramos
16098930 10 μg 10 microgramos
16038940 50 μg 50 microgramos
16018940 200 μg 200 microgramos
16028940 500 μg 500 microgramos
16008940 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16088930 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7474ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Fibroblast growth factor 15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_032029.1
ID de gen (Entrez) 14170
Nombre Fibroblast growth factor 15 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Fgf15
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia RPLAQQSQSV SDEDPLFLYG WGKITRLQYL YSAGPYVSNC FLRIRSDGSV DCEEDQNERN LLEFRAVALK TIAIKDVSSV RYLCMSADGK IYGLIRYSEE DCTFREEMDC LGYNQYRSMK HHLHIIFIQA KPREQLQDQK PSNFIPVFHR SFFETGDQLR SKMFSLPLES DSMDPFRMVE DVDHLVKSPS FQK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.