Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fibroblast growth factor 15 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_032029.1 |
| ID de gen (Entrez) | 14170 |
| Nombre | Fibroblast growth factor 15 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Fgf15 |
| Longitud de la proteína | Full Length of Mature Protein |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |