Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF9 Protein
Código de producto. 15926089
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
15926089 2 μg 2 microgramos
15906089 10 μg 10 microgramos
15996079 100 μg 100 microgramos
15936089 500 μg 500 microgramos
15916089 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15926089
Marca: enQuireBio™ QP54142ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_038546.2
ID de gen (Entrez) 14180
Nombre FGF9 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen FGF9
Actividad biológica Mouse FGF9 induces 3T3 cell proliferation (typical ED50 is ? 2 ng/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MPLGEVGSYF GVQDAVPFGN VPVLPVDSPV LLNDHLGQSE AGGLPRGPAV TDLDHLKGIL RRRQLYCRTG FHLEIFPNGT IQGTRKDHSR FGILEFISIA VGLVSIRGVD SGLYLGMNEK GELYGSEKLT QECVFREQFE ENWYNTYSSN LYKHVDTGRR YYVALNKDGT PREGTRTKRH QKFTHFLPRP VDPDKVPELY KDILSQS
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.