Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fgf8 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001159834.1 |
| ID de gen (Entrez) | 14179 |
| Nombre | Fgf8 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | FGF8 |
| Actividad biológica | 3T3 cell proliferation significantly induced by less than 150 ng/ml of Mouse Fgf8 (typical ED50 is ? 20 ng/ml). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |