Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse FGF-21 Protein
Código de producto. 18725667
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 y EDTA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 y EDTA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18725667 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 y EDTA. 25 microgramos
18707747 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 y EDTA con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18725667 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 8409FG025/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse FGF-21 Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse FGF-21 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9JJN1
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 y EDTA.
ID de gen (Entrez) 56636
Peso molecular 20kDa
Nombre FGF-21
Método de preparación Reconstitute at 100μg/mL in PBS.
Pruebas de control de calidad SDS-PAGE: 22-25kDa, reducing conditions
Cantidad 25 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse FGF-21 protein Tyr30-Ser210
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Terminación Tyr30 & Tyr49
Sin aditivos Carrier Protein
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.