missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse FGF-21 Protein

Código de producto. 18707747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 y EDTA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 y EDTA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18707747 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 y EDTA con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18725667 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 y EDTA. 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18707747

Marca: R&D Systems™ 8409FG025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Mouse FGF-21 Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse FGF-21 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9JJN1
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 y EDTA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 56636
Peso molecular 20kDa
Nombre FGF-21
Método de preparación Reconstitute at 100μg/mL in PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Pruebas de control de calidad SDS-PAGE: 22-25kDa, reducing conditions
Cantidad 25 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse FGF-21 protein Tyr30-Ser210
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Terminación Tyr30 & Tyr49
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.