missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse F3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | F3 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | ADPAGIPEKA FNLTWISTDF KTILEWQPKP TNYTYTVQIS DRSRNWKNKC FSTTDTECDL TDEIVKDVTW AYEAKVLSVP RRNSVHGDGD QLVIHGEEPP FTNAPKFLPY RDTNLGQPVI QQFEQDGRKL NVVVKDSLTL VRKNGTFLTL RQVFGKDLGY IITYRKGSST GKKTNITNTN EFSIDVEEGV SYCFFVQAMI FSRKTNQNSP GSSTVCTEQW KSFLGEHHHH HH |
| Tampón | F3 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?