Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Excitatory amino acid transporter 2 Protein
Código de producto. 16095140
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16095140 1 mg 1 miligramo
16085140 10 μg 10 microgramos
16025150 50 μg 50 microgramos
16075140 100 μg 100 microgramos
16005150 200 μg 200 microgramos
16015150 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16095140
Marca: enQuireBio™ QP6691ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Excitatory amino acid transporter 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001070982.1
ID de gen (Entrez) 20511
Nombre Excitatory amino acid transporter 2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Slc1a2
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia HPGNPKLKKQ LGPGKKNDEV SSLDAFLDLI RNLFPENLVQ ACFQQIQTVT KKVLVAPPSE EANTTKAVIS MLNETMNEAP EETKIVIKKG LEFKDG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.