Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein
Código de producto. 15909139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15909139 100 μg 100 microgramos
15919139 10 μg 10 microgramos
15959139 50 μg 50 microgramos
15939139 200 μg 200 microgramos
15949139 500 μg 500 microgramos
15929139 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15909139 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5984ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001020559.1
ID de gen (Entrez) 13806
Nombre ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ENO1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SILRIHAREI FDSRGNPTVE VDLYTAKGLF RAAVPSGAST GIYEALELRD NDKTRFMGKG VSQAVEHINK TIAPALVSKK VNVVEQEKID KLMIEMDGTE NKSKFGANAI LGVSLAVCKA GAVEKGVPLY RHIADLAGNP EVILPVPAFN VINGGSHAGN KLAMQEFMIL PVGASSFREA MRIGAEVYHN LKNVIKEKYG KDATNVGDEG GFAPNILENK EALELLKTAI AKAGYTDQVV IGMDVAASEF YRSGKYDLDF KSPDDPSRYI TPDQLADLYK SFVQNYPVVS IEDPFDQDDW GAWQKFTASA GIQVVGDDLT VTNPKRIAKA ASEKSCNCLL LKVNQIGSVT ESLQACKLAQ SNGWGVMVSH RSGETEDTFI ADLVVGLCTG QIKTGAPCRS ERLAKYNQIL RIEEELGSKA KFAGRSFRNP LA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.