Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse EF-hand domain-containing protein D2 Protein
Código de producto. 16002361
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16002361 100 μg 100 microgramos
16012361 10 μg 10 microgramos
16052361 50 μg 50 microgramos
16032361 200 μg 200 microgramos
16042361 500 μg 500 microgramos
16022361 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16002361 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8046ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) EF-hand domain-containing protein D2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre EF-hand domain-containing protein D2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Efhd2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ATDELASKLS RRLQMEGEGG EATEQPGLNG AAAAAAAEAP DETAQALGSA DDELSAKLLR RADLNQGIGE PQSPSRRVFN PYTEFKEFSR KQIKDMEKMF KQYDAGRDGF IDLMELKLMM EKLGAPQTHL GLKSMIQEVD EDFDSKLSFR EFLLIFRKAA AGELQEDSGL QVLARLSEID VSTEGVKGAK NFFEAKVQAI NVSSRFEEEI KAEQEERKKQ AEEVKQRKAA FKELQSTFK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.