Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21 Protein
Código de producto. 16010441
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16010441
Marca: enQuireBio™ QP7725ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TRIM21
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSPSTTSKMS LEKMWEEVTC SICLDPMVEP MSIECGHCFC KECIFEVGKN GGSSCPECRQ QFLLRNLRPN RHIANMVENL KQIAQNTKKS TQETHCMKHG EKLHLFCEED GQALCWVCAQ SGKHRDHTRV PIEEAAKVYQ EKIHVVLEKL RKGKELAEKM EMDLTMQRTD WKRNIDTQKS RIHAEFALQN SLLAQEEQRQ LQRLEKDQRE YLRLLGKKEA ELAEKNQALQ ELISELERRI RGSELELLQE VRIILERSGS WNLDTLDIDA PDLTSTCPVP GRKKMLRTCW VHITLDRNTA NSWLIISKDR RQVRMGDTHQ NVSDNKERFS NYPMVLGAQR FSSGKMYWEV DVTQKEAWDL GVCRDSVQRK GQFSLSPENG FWTIWLWQDS YEAGTSPQTT LHIQVPPCQI GIFVDYEAGV VSFYNITDHG SLIYTFSECV FAGPLRPFFN VGFNYSGGNA APLKLCPLKM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.