Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2 Protein
Código de producto. p-7153095
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16032680 10 μg 10 microgramos
16072680 50 μg 50 microgramos
16022680 100 μg 100 microgramos
16052680 200 μg 200 microgramos
16062680 500 μg 500 microgramos
16042680 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16032680
Marca: enQuireBio™ QP6353ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001275515.1
ID de gen (Entrez) 17246
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Mdm2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MCNTNMSVST EGAASTSQIP ASEQETLVRP KPLLLKLLKS VGAQNDTYTM KEIIFYIGQY IMTKRLYDEK QQHIVYCSND LLGDVFGVPS FSVKEHRKIY AMIYRNLVAV SQQDSGTSLS ESRRQPEGGS DLKDPLQAPP EEKPSSSDLI SRLSTSSRRR SISETEENTD ELPGERHRKR RRSLSFDPSL GLCELREMCS GGSSSSSSSS SESTETPSHQ DLDDGVSEHS GDCLDQDSVS DQFSVEFEVE SLDSEDYSLS DEGHELSDED DEVYRVTVYQ TGESDTDSFE GDPEISLADY WKCTSCNEMN PPLPSHCKRC WTLRENWLPD DKGKDKVEIS EKAKLENSAQ AEEGLDVPDG KKLTENDAKE PCAEEDSEEK AEQTPLSQES DDYSQPSTSS SIVYSSQESV KELKEETQDK DESVESSFSL NAIEPCVICQ GRPKNGCIVH GKTGHLMSCF TCAKKLKKRN KPCPVCRQPI QMIVLTYFN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.