Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse DPP4 / CD26 Protein
Código de producto. 16079121
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 16079121
Marca: enQuireBio™ QP9975iv50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) DPP4 / CD26, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001153015.1
ID de gen (Entrez) 13482
Nombre DPP4 / CD26 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Dpp4
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SKDEAAADSR RTYSLADYLK STFRVKSYSL WWVSDFEYLY KQENNILLLN AEHGNSSIFL ENSTFESFGY HSVSPDRLFV LLEYNYVKQW RHSYTASYNI YDVNKRQLIT EEKIPNNTQW ITWSPEGHKL AYVWKNDIYV KVEPHLPSHR ITSTGEENVI YNGITDWVYE EEVFGAYSAL WWSPNNTFLA YAQFNDTGVP LIEYSFYSDE SLQYPKTVWI PYPKAGAVNP TVKFFIVNID SLSSSSSAAP IQIPAPASVA RGDHYLCDVV WATEERISLQ WLRRIQNYSV MAICDYDKIN LTWNCPSEQQ HVEMSTTGWV GRFRPAEPHF TSDGSSFYKI ISDKDGYKHI CHFPKDKKDC TFITKGAWEV ISIEALTSDY LYYISNQYKE MPGGRNLYKI QLTDHTNVKC LSCDLNPERC QYYAVSFSKE AKYYQLGCWG PGLPLYTLHR STDHKELRVL EDNSALDRML QDVQMPSKKL DFIVLNETRF WYQMILPPHF DKSKKYPLLL DVYAGPCSQK ADASFRLNWA TYLASTENII VASFDGRGSG YQGDKIMHAI NRRLGTLEVE DQIEAARQFV KMGFVDSKRV AIWGWSYGGY VTSMVLGSGS GVFKCGIAVA PVSRWEYYDS VYTERYMGLP IPEDNLDHYR NSTVMSRAEH FKQVEYLLIH GTADDNVHFQ QSAQISKALV DAGVDFQAMW YTDEDHGIAS STAHQHIYSH MSHFLQQCFS LH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.