Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse DPP4 / CD26 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001153015.1 |
| ID de gen (Entrez) | 13482 |
| Nombre | DPP4 / CD26 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Dpp4 |
| Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |