missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Dkk-1 Protein
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Descripción
The Recombinant Mouse Dkk-1 Protein is derived from CHO.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 13380 |
| Peso molecular | 26.1 kDa |
| Nombre | Dkk-1 |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse Dkk-1 protein Ser30-His272 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido