missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Decorin / DCN / SLRR1B Protein

Código de producto. 15998649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15998649 1 mg 1 miligramo
15988649 10 μg 10 microgramos
15928659 50 μg 50 microgramos
15978649 100 μg 100 microgramos
15908659 200 μg 200 microgramos
15918659 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15998649

Marca: enQuireBio™ QP5915ye1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Decorin / DCN / SLRR1B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001177380.1
ID de gen (Entrez) 13179
Nombre Decorin / DCN / SLRR1B Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DCN
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GIIPYDPDNP LISMCPYRCQ CHLRVVQCSD LGLDKVPWDF PPDTTLLDLQ NNKITEIKEG AFKNLKDLHT LILVNNKISK ISPEAFKPLV KLERLYLSKN QLKELPEKMP RTLQELRVHE NEITKLRKSD FNGLNNVLVI ELGGNPLKNS GIENGAFQGL KSLSYIRISD TNITAIPQGL PTSLTEVHLD GNKITKVDAP SLKGLINLSK LGLSFNSITV MENGSLANVP HLRELHLDNN KLLRVPAGLA QHKYIQVVYL HNNNISAVGQ NDFCRAGHPS RKASYSAVSL YGNPVRYWEI FPNTFRCVYV RSAIQLGNYK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.