Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cytochrome P450 2E1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_067257.1 |
| ID de gen (Entrez) | 13106 |
| Nombre | Cytochrome P450 2E1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Cyp2e1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |