Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL9/MIG Protein
Descripción
The Recombinant Mouse CXCL9/MIG Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse CXCL9/MIG Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Spécification
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. |
| ID de gen (Entrez) | 17329 |
| Peso molecular | 12 kDa |
| Nombre | CXCL9/MIG |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | E. coli-derived mouse CXCL9/MIG protein Thr22-Thr126 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Grado de pureza o calidad | 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?