Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL2 / MIP-2 Protein
Código de producto. 16055771
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16055771 200 μg 200 microgramos
16035771 10 μg 10 microgramos
16075771 50 μg 50 microgramos
16025771 100 μg 100 microgramos
16065771 500 μg 500 microgramos
16045771 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16055771
Marca: enQuireBio™ QP8651ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL2 / MIP-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_033166.1
ID de gen (Entrez) 20310
Nombre CXCL2 / MIP-2 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CXCL2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia AVVASELRCQ CLKTLPRVDF KNIQSLSVTP PGPHCAQTEV IATLKGGQKV CLDPEAPLVQ KIIQKILNKG KAN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.