Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL12 / SDF-1 Protein
Código de producto. 15946159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
15946159 1 mg 1 miligramo
15956159 500 μg 500 microgramos
2 options
Código de producto. 15946159
Marca: enQuireBio™ QP54541mg
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_038683.1
ID de gen (Entrez) 20315
Nombre CXCL12 / SDF-1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CXCL12
Actividad biológica Mouse CXCL12 / SDF-1 induces Primary human T cell chemotaxis (significanty different from control at Mouse CXCL12 / SDF-1 concentrations greater than 5-50 ng/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia KPVSLSYRCP CRFFESHIAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNK
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.