Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Protein Código de producto.: 18187560
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Protein
Código de producto. 18187560
10 μg, Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA., 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 18187560
Marca: R&D Systems™ 460SD010/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P40224
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
ID de gen (Entrez) 20315
Peso molecular 8 kDa
Nombre CXCL12/SDF-1 alpha
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived mouse CXCL12/SDF-1 alpha protein Lys22-Lys89
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Protein >