missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL10 / Crg-2 Protein

Código de producto. 15913258
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
250 μg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15913258

Marca: enQuireBio™ QP10256ec250ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mouse CXCL10 / Crg-2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_067249.1
ID de gen (Entrez) 15945
Nombre CXCL10 / Crg-2 Protein
Cantidad 250 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CXCL10
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood lymphocytes is in a concentration range of 0.1- 10.0 ng/ml in the presence of IL-2.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia IPLARTVRCN CIHIDDGPVR MRAIGKLEII PASLSCPRVE IIATMKKNDE QRCLNPESKT IKNLMKAFSQ KRSKRAP
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado