Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
Código de producto. 16065761
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16065761 100 μg 100 microgramos
16075761 10 μg 10 microgramos
16015771 50 μg 50 microgramos
16095761 200 μg 200 microgramos
16005771 500 μg 500 microgramos
16085761 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16065761 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8650ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL1 / MGSA / NAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_032202.1
ID de gen (Entrez) 14825
Nombre CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CXCL1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia NELRCQCLQT MAGIHLKNIQ SLKVLPSGPH CTQTEVIATL KNGREACLDP EAPLVQKIVQ KMLKGVPK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.