missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse CRTAM Fc Chimera Protein

Código de producto. 18188090
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18188090

Marca: R&D Systems™ 3687CR050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

Measured by its binding activity in a functional ELISA. Galiberet, L. et al. (2005) J. Biol. Chem. 280:21955. Immobilized rmCRTAM/Fc Chimera at 2 μg/mL (100 μL/well) can bind rmIGSF4A with a linear range of 0.15-10 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q149L7
Para utilizar con (aplicación) Binding Activity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
ID de gen (Entrez) 56253
Peso molecular M.W. (Observed): 90 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 56.1 kDa (monomer)
Nombre CRTAM Fc Chimera
Cantidad 50 μg
Fuente Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse CRTAM protein Mouse CRTAM (Ala17 - Ser284) (N-terminus) Accession #Q149L7 IEGRMD Human IgG1 (Pro100 - Lys330) (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain
Expresión CRTAM
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado