missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse Complement Factor D Protein

Código de producto. 18776016
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18776016

Marca: R&D Systems™ 9207SE050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Mouse Complement Factor D Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse Complement Factor D Protein has been validated for the following applications: Enzyme Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P03953
Para utilizar con (aplicación) Enzyme Activity
ID de gen (Entrez) 1675
Peso molecular Observed M.W.: 40-49kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 27kDa
Cantidad 50 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse Complement Factor D/Adipsin protein Ile26-Ser259,with a C-terminal 10-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after opening.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen Adipsin, ADN, ADNcomplement factor D, AMBP-1, C3 convertase activator, CFD, complement factor D (adipsin), complement factor D preproprotein, D component of complement (adipsin), DF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.46, PFD, Properdin factor DADIPSIN
Nombre común Complement Factor D/Adipsin
Actividad biológica Measured by its ability to cleave a colorimetric peptide substrate, N-carbobenzyloxy-Lys-ThioBenzyl ester (Z-Lys-SBzl), in the presence of 5,5’Dithio-bis (2-nitrobenzoic acid) (DTNB). Edwards, K.M. et al. (1999) J. Biol. Chem. 274:30468. The specific activity is >18 pmol/min/μg, as measured under the described conditions. See Activity Assay Protocol on RnDSystems.com.
Conjugado Unconjugated
Especie Mouse
Recombinante Recombinant
Sistema de expresión Mouse myeloma cell line, NS0-derived Ile26-Ser259, with a C-terminal 10-His tag
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado