missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CNTF Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CNTF Protein |
| Cantidad | 25 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by the dose-dependant stimulation of TF-1 cells is less than 35ng/ml, corresponding to a Specific Activity of 3.0M 104 IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MAFAEQSPLT LHRRDLCSRS IWLARKIRSD LTALMESYVK HQGLNKNISL DSVDGVPVAS TDRWSEMTEA ERLQENLQAY RTFQGMLTKL LEDQRVHFTP TEGDFHQAIH TLTLQVSAFA YQLEELMALL EQKVPEKEAD GMPVTIGDGG LFEKKLWGLK VLQELSQWTV RSIHDLRVIS SHHMGISAHE SHYGAKQM |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?