Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CNTF Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CNTF Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by the dose-dependant stimulation of TF-1 cells is less than 35ng/ml, corresponding to a Specific Activity of 3.0M 104 IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MAFAEQSPLT LHRRDLCSRS IWLARKIRSD LTALMESYVK HQGLNKNISL DSVDGVPVAS TDRWSEMTEA ERLQENLQAY RTFQGMLTKL LEDQRVHFTP TEGDFHQAIH TLTLQVSAFA YQLEELMALL EQKVPEKEAD GMPVTIGDGG LFEKKLWGLK VLQELSQWTV RSIHDLRVIS SHHMGISAHE SHYGAKQM |
| Mostrar más |