Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CNDP1 Protein
Código de producto. 15917358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15917358 2 μg 2 microgramos
15997348 10 μg 10 microgramos
15907358 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15917358
Marca: enQuireBio™ QP114672ug
A cDNA sequence encoding the CNDP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CNDP1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia MFSSAHSGLL EKLFHYIDLH QDEFVQTLKE WVAIESDSVQ PVPRLRQKLF QMMALAADKL RNLGAGVESI DLGSQQMPDG QSLPIPPILL AELGSDPEKP TVCFYGHLDV QPAQKDDGWL TDPYTLTEVD GKLYGRGATD NKGPVLAWIN AVSTFRALQQ DLPVNIKLIL EGMEEAGSIA LEELVMREKD HFFSSVDYIV ISDNLWLSQR KPALTYGTRG NCYFTVEVKC RDQDFHSGTF GGILNEPMAD LVALLGSLVD SSGHILIPGI YDQMAPITEG EKTMYKNIDM DLEEYQNINQ VEKFLFDTKE ELLMHLWRYP SLSIHGIEGA FDEPGTKTVI PGRVLGKFSI RLVPTMSPSV VEKQVTQHLE AVFSKRNSFN KMAVSMVLGL HPWTANVNDT QYLAAQRTIK TVFGVNPDMI RDGSTIPIAK IFQAITQKSV MMLPLGAVDD GEHSQNEKIN RWNYIQGSKL FAAFFLELSK QHSGHQMPSS VYLEHHHHHH
Tampón CNDP1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.