missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CNDP1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CNDP1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MFSSAHSGLL EKLFHYIDLH QDEFVQTLKE WVAIESDSVQ PVPRLRQKLF QMMALAADKL RNLGAGVESI DLGSQQMPDG QSLPIPPILL AELGSDPEKP TVCFYGHLDV QPAQKDDGWL TDPYTLTEVD GKLYGRGATD NKGPVLAWIN AVSTFRALQQ DLPVNIKLIL EGMEEAGSIA LEELVMREKD HFFSSVDYIV ISDNLWLSQR KPALTYGTRG NCYFTVEVKC RDQDFHSGTF GGILNEPMAD LVALLGSLVD SSGHILIPGI YDQMAPITEG EKTMYKNIDM DLEEYQNINQ VEKFLFDTKE ELLMHLWRYP SLSIHGIEGA FDEPGTKTVI PGRVLGKFSI RLVPTMSPSV VEKQVTQHLE AVFSKRNSFN KMAVSMVLGL HPWTANVNDT QYLAAQRTIK TVFGVNPDMI RDGSTIPIAK IFQAITQKSV MMLPLGAVDD GEHSQNEKIN RWNYIQGSKL FAAFFLELSK QHSGHQMPSS VYLEHHHHHH |
| Tampón | CNDP1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?