Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CLEC4E / CLECSF9 Protein
Código de producto. 16052671
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16052671
Marca: enQuireBio™ QP8099ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CLEC4E / CLECSF9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_064332.1
ID de gen (Entrez) 56619
Nombre CLEC4E / CLECSF9 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Clec4e
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia TYRSSQISGQ NLQPHRNIKE LSCYSEASGS VKNCCPLNWK HYQSSCYFFS TTTLTWSSSL KNCSDMGAHL VVIDTQEEQE FLFRTKPKRK EFYIGLTDQV VEGQWQWVDD TPFTESLSFW DAGEPNNIVL VEDCATIRDS SNSRKNWNDI PCFYSMPWIC EMPEISPLD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.