Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CLEC4E / CLECSF9 Protein
Código de producto. 16022671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16022671 100 μg 100 microgramos
16032671 10 μg 10 microgramos
16072671 50 μg 50 microgramos
16052671 200 μg 200 microgramos
16062671 500 μg 500 microgramos
16042671 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16022671
Marca: enQuireBio™ QP8099ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CLEC4E / CLECSF9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_064332.1
ID de gen (Entrez) 56619
Nombre CLEC4E / CLECSF9 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Clec4e
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia TYRSSQISGQ NLQPHRNIKE LSCYSEASGS VKNCCPLNWK HYQSSCYFFS TTTLTWSSSL KNCSDMGAHL VVIDTQEEQE FLFRTKPKRK EFYIGLTDQV VEGQWQWVDD TPFTESLSFW DAGEPNNIVL VEDCATIRDS SNSRKNWNDI PCFYSMPWIC EMPEISPLD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.