Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Clathrin light chain A Protein
Código de producto. 15928159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15928159 200 μg 200 microgramos
15908159 10 μg 10 microgramos
15948159 50 μg 50 microgramos
15998149 100 μg 100 microgramos
15938159 500 μg 500 microgramos
15918159 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15928159
Marca: enQuireBio™ QP5841ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Clathrin light chain A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Clathrin light chain A Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Clta
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAELDPFGAP AGAPGGPALG NGVAGAGEED PAAAFLAQQE SEIAGIENDE AFAILDGGAP GRATRRAAGG PDAVDGVMNG EYYQESNGPT DSYAAISEVD RLQSEPESIR KWREEQTERL EALDANSRKQ EAEWKEKAIK ELEEWYARQD EQLQKTKANN RVADEAFYKQ PFADLIGYVA AEEAFVNDID ESSPGTEWER VARLCDFNPK SSKQAKDVSR MRSVLISLKQ APLVH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.